Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 47.9 EUR InStock
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Titane (III) chlorure
Formule: Cl₃Ti
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011266
Numéro CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité