DL-Lysine monochlorhydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-DL-Lys-OH · HCl, H-DL-Lys-OH.HCl, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, (±)-Lysine monohydrochloride
A11066.14 A11066.22
A11066.14EA 42.7 EUR InStock
A11066.14 A11066.22
DL-Lysine monochlorhydraté ≥99%
DL-Lysine monochlorhydraté
Purity: 99% CAS No.: 70-53-1 Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl Formula Weight: 182.65 Melting Point: 267° dec. Beilstein Reference: 4711993
Formule: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182,65 g/mol
Point de fusion: 267 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064563
Numéro CAS: 70-53-1
EINECS: 200-739-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité