DL-Lysine monohydraté 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO365650250EA 115 EUR InStock
ACRO365650250
DL-Lysine monohydraté 97%
DL-Lysine monohydraté
Formule: C₆H₁₄N₂O₂·1H₂O
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151036
Numéro CAS: 885701-25-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 12 % (105°C, 2 hrs)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité