Bore solution standard, 1000 mg/L B dans l'eau (de B(OH₃)) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
Certipur®
1.70307.0100EA 201 EUR InStock
1.70307.0100
Bore solution standard, 1000 mg/L B dans l'eau (de B(OH₃)) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
H₃BO₃ in water.
Certifications: Traceable to SRM from NIST. The quality control of ICP single-element standards is carried out by the accredited calibration laboratory according to ISO 17025.
Information de livraison: Includes a Certificate of Analysis, with exact data on content including uncertainty budget, trace element impurities, composition, traceability, date of release and minimum shelf life.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité