Solution étalon de fer: 1000 mg/l Fe dans acide nitrique dilué (de Fe) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455522VEA 164 EUR InStock
455522V 455524A
Solution étalon de fer: 1000 mg/l Fe dans acide nitrique dilué (de Fe) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Fe dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité