Solution étalon de fer, 10000 mg/L Fe in dil. acide nitrique (à partir de Fe), standard pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455532AEA 227 EUR InStock
455532A 455534C
Solution étalon de fer, 10000 mg/L Fe in dil. acide nitrique (à partir de Fe), standard pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Fe dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité