Solution étalon d'europium, 1000 mg/L Eu dans de l'acide nitrique dilué (de l'Eu2O3), Standard pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455342TEA 182 EUR InStock
455342T 455344V
Solution étalon d'europium, 1000 mg/L Eu dans de l'acide nitrique dilué (de l'Eu2O3), Standard pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'europium
Eu₂O₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité