Solution étalon de phosphore: 10000 mg/l P en solution aqueuse (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455792SEA 237 EUR InStock
455792S 455794U
Solution étalon de phosphore: 10000 mg/l P en solution aqueuse (de (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de phosphore
NH₄H₂PO₄ dans H₂O
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité