Solution étalon de mercure: 1000 mg/l Hg dans acide nitrique dilué (de Hg) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455662JEA 147 EUR InStock
455662J 455664L
Solution étalon de mercure: 1000 mg/l Hg dans acide nitrique dilué (de Hg) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de mercure
Hg dans HNO₃ 10 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité