Solution étalon de ruthénium, 1000 mg/L de Ru dans de l'acide chlorhydrique à 10 % (de RuCl3) Norme ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455922KEA 332 EUR InStock
455922K 455924M
Solution étalon de ruthénium, 1000 mg/L de Ru dans de l'acide chlorhydrique à 10 % (de RuCl3) Norme ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de ruthénium
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité