Sodium chlorure concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M NaCl (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
32038-1EAEA 63.2 EUR InStock
32038-1EA
Sodium chlorure concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M NaCl (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium chlorure
Concentrate for 1L standard solution
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Densité: 1,00 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité