Solution étalon de silicone: 1000 mg/l Si en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
456002GEA 178 EUR InStock
456002G 456004Y
Solution étalon de silicone: 1000 mg/l Si en solution aqueuse avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de silicium
(NH₄)₂ SiF₆ dans H₂O tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité