Potassium permanganate concentré pour une dilution à 1L, 1/500 M KMnO4 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Permanganate de potassium
38136-1EAEA 82.2 EUR InStock
38136-1EA
Potassium permanganate concentré pour une dilution à 1L, 1/500 M KMnO4 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium permanganate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité