L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Zone samplers for powders and granules
Fournisseur: Sampling Systems
1610A-1000 1610A-1500 1610A-2000 1610A-2500 1610A-600
300-0443EA 272 EUR InStock
300-0443 300-0444 300-0445 300-0446 300-0447
Zone samplers for powders and granules
Échantillonneurs Préleveurs de solides
An ideal tool for taking representative composite samples from containers, big bags or silos.
  • Aluminium construction
  • Takes multiple samples along its length
  • Easy to operate
The zone sampler is ideal for taking samples of powders and granules at multiple locations. The lightweight sampler is quick and easy to use.
The robust double tube design keeps material out of the sampler until it is opened.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité