Terbium standard solution, 10000 mg/L Tb in 5% nitric acid (de Tb₄O₇) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14383.APEA 423 EUR InStock
14383.AP 14383.AE 14383.AD
Terbium standard solution, 10000 mg/L Tb in 5% nitric acid (de Tb₄O₇) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de terbium
Molecular Formula: Tb4O7 in 5% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certifications: Traçabilité NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité