Solution étalon d'ytterbium: 1000 mg/l Yb dans acide nitrique dilué (de Yb₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: Avantor
VWR® ARISTAR®
456344CEA 183 EUR InStock
456344C
Solution étalon d'ytterbium: 1000 mg/l Yb dans acide nitrique dilué (de Yb₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'ytterbium
Yb₂O₃ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité