Ytterbium standard solution, 1000 mg/L Yb in 5% nitric acid (de Yb₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
13819.AD 13819.AE 13819.AP
13819.ADEA 73.8 EUR InStock
13819.AD 13819.AE 13819.AP
Ytterbium standard solution, 1000 mg/L Yb in 5% nitric acid (de Yb₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'ytterbium
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Traçabilité NIST
Certifications: Traçabilité NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité