Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) solution volumétrique
Fournisseur: REAGECON
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H22005 H22001
REGEH22005EA 144 EUR InStock
REGEH22005 REGEH22001
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité