Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
Fournisseur: Hach
HACH88449EA 42.6 EUR InStock
HACH88449
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité