Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse pour les biotechnologies, stérile
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
E529-500MLEA 66.8 EUR InStock
E529-500ML E529-100ML
Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse pour les biotechnologies, stérile
Sodium chlorure
Source commune de sels pour la propagation de milieux de nombreux organismes.
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivité (1%, eau) 5000 - 7000 umhos
Identification RÉUSSITE
pH à 25 °C 5,0 - 9,0
Niveau de stérilité RÉUSSITE
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité