Potassium permanganate 0.01 M KMnO4 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Permanganate de potassium
34266-1LEA 142 EUR InStock
34266-1L
Potassium permanganate 0.01 M KMnO4 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité