Sodium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Synonyms: Hydroxyde de sodium
HACH67132EA 25 EUR InStock
HACH67132
Sodium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité