Sodium thiosulfate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
03166.5000 03166.3000 03166.5400 03166.6000 03166.6400
KRAF03166.5000EA 134 EUR InStock
KRAF03166.5000 KRAF03166.3000 KRAF03166.5400 KRAF03166.6000 KRAF03166.6400
Sodium thiosulfate 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité