Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Sodium hyposulfite
KRAF03169.5400EA 96.7 EUR InStock
KRAF03169.5400 KRAF03169.5000 KRAF03169.6400 KRAF03169.3000 KRAF03169.6000
Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité