Baryum chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: FF-CHEMICALS
Synonyms: Chlorure de baryum
FFCHFF20480500EA 0 EUR InStock
FFCHFF20480500
Baryum chlorure 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Densité: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité