Calcium acétate monohydraté ≥99% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13446.30 13446.A1
13446.30EA 41.8 EUR InStock
13446.30 13446.A1
Calcium acétate monohydraté ≥99% ACS
Calcium acétate monohydraté
Purity: 99.0% min CAS No.: 5743-26-0 Molecular Formula: C4H6CaO4.H2O Formula Weight: 176.18 (158.17anhy) Physical Form: Powder Density: 1.5 Appearance: White Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00150019
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
MW: 176,18 g/mol
Point de fusion: Dec.
Densité: 1.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 5743-26-0
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 14,1646
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité