Calcium acétate xhydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14947.0E A14947.22 A14947.36
A14947.0EEA 255 EUR InStock
A14947.0E A14947.22 A14947.36
Calcium acétate xhydraté ≥99%
Calcium acétate xhydraté
Purity: 99% CAS No.: 114460-21-8 Molecular Formula: C4H6O4Ca Formula Weight: 158.17(anhy) Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00012448
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Point de fusion: Dec.
Densité: 1.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 14,1646
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité