Calcium acétate xhydraté, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Calcium acétate hydraté
KRAF15208.6600EA 270 EUR InStock
KRAF15208.6600 KRAF15208.3600 KRAF15208.5600 KRAF15208.2600
Calcium acétate xhydraté, très pur
Calcium acétate xhydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
MW: 176,18 g/mol
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité