Calcium acétate xhydraté ≥93.5% (base substance sèche) pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Calcium acétate hydraté
22268.264EA 73.6 EUR InStock
22268.264
Calcium acétate xhydraté ≥93.5% (base substance sèche) pour analyses
Calcium acétate xhydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
MW: 176,18 g/mol
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (calculé sur substance desséchée) Min. 93.5 %
pH (20°C; 5 %) 7.5 - 9.0
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Na (Sodium) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité