Calcium acétate xhydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Calcium acétate hydraté
ROTH0260.3EA 149 EUR InStock
ROTH0260.3 ROTH0260.1 ROTH0260.2
Calcium acétate xhydraté
Calcium acétate xhydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
MW: 176,18 g/mol
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité