Hydroxyde de tétrapropylammonium 1 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tétrapropylamine hydroxydeTétrapropylammonium hydroxyde
L14328.22EA 79.2 EUR InStock
L14328.22 L14328.14 L14328.36
Hydroxyde de tétrapropylammonium 1 M en solution aqueuse
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule: C₁₂H₂₉NO
MW: 203,37 g/mol
Densité: 1,00
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009360
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité