Triacétate d'europium (III) hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Europium (III) acétate hydraté
A18069.03EA 45.3 EUR InStock
A18069.03
Triacétate d'europium (III) hydraté 99%
Triacétate d'europium (III) hydraté
Formule: C₆H₉EuO₆·H₂O
MW: 347,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150115
Numéro CAS: 62667-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité