Cuivre (II) sulfate 0.1 mol/l
Fournisseur: Bernd Kraft
03137.3000 03137.2000 03137.5020
KRAF03137.3000EA 39.6 EUR InStock
KRAF03137.3000 KRAF03137.2000 KRAF03137.5020
Cuivre (II) sulfate 0.1 mol/l
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité