Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06689.0025EA 27.8 EUR InStock
1.06689.0025 1.06689.0100
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ACS pour analyses, Supelco®
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Formule: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225,31 g/mol
Point de fusion: 95…98,5 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150617
Numéro CAS: 20624-25-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 600 g/l (20 °C)
Melting Point 93 °C
Molar Mass 225.31 g/mol
pH 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité