D(-)-Lysine monochlorhydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07710.03 L07710.06
L07710.03EA 39.9 EUR InStock
L07710.03 L07710.06
D(-)-Lysine monochlorhydraté ≥98%
D(-)-Lysine monochlorhydraté
Purity: 98% CAS No.: 7274-88-6 Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl Formula Weight: 182.65 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 4356907
Formule: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182,65 g/mol
Point de fusion: ∼ 260 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012920
Numéro CAS: 7274-88-6
EINECS: 230-691-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité