Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté
MOLE34513940-500GEA 0 EUR InStock
MOLE34513940-500G
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Formule: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225,31 g/mol
Point de fusion: 95…98,5 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150617
Numéro CAS: 20624-25-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité