L(+)-Lysine monochlorhydraté
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: H-Lys-OH.HClL(+)-Lysine chlorhydrate(S)-(+)-Lysine monochlorhydrate(S)-(+)-Lysine chlorhydrateL(+)-Lysine HCl(S)-(+)-Lysine HCl
A1706.1000EA 118 EUR InStock
A1706.1000
L(+)-Lysine monochlorhydraté
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182,65 g/mol
Point de fusion: 263…264 °C
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité