Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium hydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate hydrate, n-Amylsulphonic acid, sodium salt hydrate
270370250 270371000
ACRO270370250EA 188 EUR InStock
ACRO270370250 ACRO270371000
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium hydraté 99%
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₅H₁₁NaO₃S·xH₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149548
Numéro CAS: 1266615-65-9
EINECS: 245-208-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9.6 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité