L-Lysine monochlorhydrate, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
1.05701.1000EA 269 EUR InStock
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
L-Lysine monochlorhydrate, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité