(MES) Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté acide libre ≥99%, Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
E169-100GEA 224 EUR InStock
E169-100G
(MES) Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté acide libre ≥99%, Ultrapure
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@260 nm (1 M, Water) <0.02
Abs.@280 nm (1 M, Water) <0.02
DNase none detected
Appearance White crystalline powder
Moisture (KF) <10%
pKa @25 °C 5.9 – 6.3
Protease none detected
Purity (Dry Basis,Titration) >99%
RNase none detected
Solubility (1 M, Water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité