Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Fournisseur: Serva
Synonyms: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
29830.01 29830.02 29830.03
SERA29830.01EA 0 EUR InStock
SERA29830.01 SERA29830.02 SERA29830.03
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213,25 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité