L(+)-Lysine dichlorhydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
413360250 413361000
ACRO413360250EA 34.8 EUR InStock
ACRO413360250 ACRO413361000
L(+)-Lysine dichlorhydraté 99%
L(+)-Lysine dichlorhydraté
Formule: C₆H₁₆Cl₂N₂O₂
Point de fusion: 202 °C
Numéro MDL: MFCD00066389
Numéro CAS: 657-26-1
EINECS: 211-518-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +14° to +18° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité