Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Fournisseur: Serva
29834.01 29834.02 29834.03 29834.04
SERA29834.01EA 0 EUR InStock
SERA29834.01 SERA29834.02 SERA29834.03 SERA29834.04
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité