L(+)-Lysine dichlorhydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-Lysine dichlorhydratéH-Lys-OH.2HClL(+)-Lysine 2 HCl(S)-(+)-Lysine 2 HCl
A16127.14EA 39.4 EUR InStock
A16127.14 A16127.22
L(+)-Lysine dichlorhydraté ≥99%
L(+)-Lysine dichlorhydraté
Formule: C₆H₁₆Cl₂N₂O₂
MW: 219,11 g/mol
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066389
Numéro CAS: 657-26-1
Merck Index: 14,5636
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité