Acide gallique monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque monohydraté
MOLE19107161-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE19107161-1KG
Acide gallique monohydraté
Acide gallique monohydraté
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Point de fusion: ∼250 °C
Point d'éclair: 250 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00149098
Numéro CAS: 5995-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité