2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
139790250 139790050 139791000
ACRO139790250EA 145 EUR InStock
ACRO139790250 ACRO139790050 ACRO139791000
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 219…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149091
Numéro CAS: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to tan Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité