2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
L04156.06 L04156.14
L04156.06EA 52 EUR InStock
L04156.06 L04156.14
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydraté ≥98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 480-66-0 Molecular Formula: C8H8O4.xH2O Formula Weight: 168.15(anhy) Melting Point: 218-223° Beilstein Reference: 1911197
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149091
Numéro CAS: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité