Acide p-toluènesulfonique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Acide toluène-4-sulfonique monohydraté
TCIAT0267-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0267-25G TCIAT0267-500G
Acide p-toluènesulfonique monohydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Numéro MDL: MFCD00064387
Numéro CAS: 6192-52-5
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/66/28994566.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 102.0 % (after drying)
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité