Acide molybdophosphorique hydraté 80%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
206380250 206381000 206385000
ACRO206380250EA 51.1 EUR InStock
ACRO206380250 ACRO206381000 ACRO206385000
Acide molybdophosphorique hydraté 80%
Acide molybdophosphorique hydraté
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Point de fusion: 78…90 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
ONU: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité