Acide molybdophosphorique hydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
417891000 417890250 417895000
ACRO417891000EA 160 EUR InStock
ACRO417891000 ACRO417890250 ACRO417895000
Acide molybdophosphorique hydraté ACS
Acide molybdophosphorique hydraté
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Point de fusion: 78 - 90 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011341
Numéro CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
ONU: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité